Learn More
(2S)-2-aminometil-1-etilpirrolidina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (2S)-2-Aminomethyl-1-ethylpyrrolidine |
| CAS | 22795-99-9 |
| Fórmula molecular | C7H16N2 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | (2S)-1-Ethyl-2-pyrrolidinemethanamine, (-)-2-(Aminomethyl)-1-ethyl-pyrrolidine, (-)-1-Ethyl-2-(aminomethyl)pyrrolidine, (-)-2-(Aminomethyl)-1-ethylpyrrolidine, (S)-(-)-1-Ethyl-2-pyrrolidinemethanamine, S-(-)-2-(Aminomethyl)-N-ethylpyrrolidine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H16N2/c1-2-9-5-3-4-7(9)6-8/h7H,2-6,8H2,1H3/t7-/m0/s1 |
| SMILES | CCN1CCC[C@H]1CN |
| Nombre IUPAC | [(2S)-1-etilpirrolidin-2-il]metanamina |
| Peso molecular (g/mol) | 128.22 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 128.1313 |