Learn More
(2S)-2-amino-N-hidroxi-4-(metilsulfanil)butanamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (2S)-2-amino-N-hydroxy-4-(methylsulfanyl)butanamide |
| CAS | 19253-87-3 |
| Fórmula molecular | C5H12N2O2S |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H12N2O2S/c1-10-3-2-4(6)5(8)7-9/h4,9H,2-3,6H2,1H3,(H,7,8)/t4-/m0/s1 |
| SMILES | CSCC[C@H](N)C(=O)NO |
| Nombre IUPAC | (2S)-2-amino-N-hidroxi-4-metilsulfanilbutanamida |
| Peso molecular (g/mol) | 164.22 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 164.0619 |