Learn More
(2S)-2-amino-hexanedioico, TRC
Código de producto. 17931905
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
500 mg
5 g
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
5 g
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17931905 500 mg 500 miligramos
17993175 250 mg 250 miligramos
17901475 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17931905 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA609970500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1118-90-7
Fórmula molecular C6 H11 N O4
Sinónimo (2S)-2-Ácido∣aminohexanedioico: Ácido hexanedioico, ácido 2-amino-, (S)-∣ácido hexanedioico, 2-amino-, L- (8CI) ∣(2S)-2-Ácido∣ aminohexandioico(S)-2-Ácido∣ aminoadípico(S)-2-Ácido∣aminohexadípico L-2-Ácido∣ ∣aminoadípico L--Aminoadipato∣ α L-α-Ácido aminoadípico
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ácido L-2-aminoadípico
Cantidad 500 mg
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Formula Weight (peso de la fórmula) 161.0688
Peso molecular 161.16
Clave InChI OYIFNHCXNCRBQI-BYPYZUCNSA-N
SMILES N[C@@H](CCCC(O)=O)C(O)=O
Nombre IUPAC (2S)-2-aminohexanedioic acid
Peso molecular (g/mol) 161.16