Learn More
Sal de tosilato de éster bencílico del ácido (2S)-2-amino-bencenobutanoico (> 90%), CTR
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (2S)-2-Amino-benzenebutanoic Acid Benzyl Ester, Tosylate Sal |
| CAS | 117560-24-4 |
| Fórmula molecular | C17 H19 N O2 . C7 H8 O3 S |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | (2S)-2-Amino-Benzenebutanoic Acid Benzyl Ester Tosylate Salt |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H19NO2.C7H8O3S/c18-16(12-11-14-7-3-1-4-8-14)17(19)20-13-15-9-5-2-6-10-15;1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10/h1-10,16H,11-13,18H2;2-5H,1H3,(H,8,9,10)/t16-;/m0./s1 |
| SMILES | Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)O.N[C@@H](CCc2ccccc2)C(=O)OCc3ccccc3 |
| Nombre IUPAC | (2S)-2-amino-4-fenilbutanoato de bencilo; ácido 4-metilbencenosulfónico |
| Peso molecular (g/mol) | 441.54 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 441.161 |