Learn More
Ácido (2S)-2-amino-5-(carbamoilamino)pentanoico (citrulina), Mikromol™
Descripción
Ácido (2S)-2-amino-5-(carbamoilamino)pentanoico (citrulina)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | L-Citrulline |
| CAS | 372-75-8 |
| Nombres de analitos o componentes | L-Citrulline |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C6 H13 N3 O3 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | N5-(Aminocarbonyl)-L-ornithine, Ornithine, N5-carbamoyl-, L- (8CI), Cit, Citrulline, L-(+)-Citrulline, L-Citrulline, N5-Carbamoyl-L-ornithine, NSC 27425, Ndelta-Carbamylornithine, alpha-Amino-delta-ureidovaleric acid, delta-Ureidonorvaline, Arginine Impurity B |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H13N3O3/c7-4(5(10)11)2-1-3-9-6(8)12/h4H,1-3,7H2,(H,10,11)(H3,8,9,12)/t4-/m0/s1 |
| SMILES | N[C@@H](CCCNC(=O)N)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido (2S)-2-amino-5-(carbamoilamino)pentanoico |
| Mostrar más |