Learn More
Ácido (2S)-2-amino-4-(metilsulfonil)butanoico (L-metionina sulfona), Mikromol™
Descripción
Ácido (2S)-2-amino-4-(metilsulfonil)butanoico (L-metionina sulfona)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | L-Methionine Sulfone |
| CAS | 7314-32-1 |
| Nombres de analitos o componentes | L-Methionine Sulfone |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C5 H11 N O4 S |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Methionine Imp. B (EP), L-Methionine S,S-dioxide, Butanoic acid, 2-amino-4-(methylsulfonyl)-, (2S)- (9CI), Butanoic acid, 2-amino-4-(methylsulfonyl)-, (S)-, Butyric acid, 2-amino-4-(methylsulfonyl)-, L- (8CI), (S)-Methionine sulfone, L-Methionine sulfone, L-Methionine-S-dioxide, Methionine sulfone, Methionine Impurity B |
| SMILES | CS(=O)(=O)CC[C@H](N)C(=O)O |
| Peso molecular (g/mol) | 181.21 |
| Cantidad | 25 mg |
| Mostrar más |