Learn More
Ácido (2S)-2-amino-3-metil-3-sulfinobutanoico, Mikromol™
Código de producto. 30052349
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
30052349 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30052349 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0308.030025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Ácido (2S)-2-amino-3-metil-3-sulfinobutanoico
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (2S)-2-Amino-3-methyl-3-sulfinobutanoic acid
CAS 23315-18-6
Nombres de analitos o componentes (2S)-2-Amino-3-methyl-3-sulfinobutanoic acid
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C5 H11 N O4 S
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo (2S)-2-Amino-3-methyl-3-sulfinobutanoic acid
Fórmula InChI InChI=1S/C5H11NO4S/c1-5(2,11(9)10)3(6)4(7)8/h3H,6H2,1-2H3,(H,7,8)(H,9,10)/t3-/m0/s1
SMILES CC(C)([C@@H](N)C(=O)O)S(=O)O
Nombre IUPAC Ácido (2S)-2-amino-3-metil-3-sulfinobutanoico
Peso molecular (g/mol) 181.21
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 181.0409 g/mol