Learn More
Ácido (2S)-2-amino-3-(4-morfolin-4-ilfenil)propanoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (2S)-2-Amino-3-(4-morpholin-4-ylphenyl)propanoic Acid |
| CAS | 1270153-04-2 |
| Fórmula molecular | C13H18N2O3 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | 4-(4-Morpholinyl)-L-phenylalanine, Melphalan Impurity B |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H18N2O3/c14-12(13(16)17)9-10-1-3-11(4-2-10)15-5-7-18-8-6-15/h1-4,12H,5-9,14H2,(H,16,17)/t12-/m0/s1 |
| SMILES | N[C@@H](Cc1ccc(cc1)N2CCOCC2)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido (2S)-2-amino-3-(4-morfolin-4-ilfenil)propanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 250.29 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 250.1317 |