Learn More
Ácido (2S)-2-amino-3-[4-(4-hidroxifenoxi)-3,5-diyodofenil]propanoico (diyodotironina), Mikromol™
Descripción
Ácido (2S)-2-amino-3-[4-(4-hidroxifenoxi)-3,5-diyodofenil]propanoico (diyodotironina)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (2S)-2-Amino-3-[4-(4-hydroxyphenoxy)-3,5-diiodophenyl]propanoic Acid (3,5-Diiodo-L-thyronine) |
| CAS | 1041-01-6 |
| Nombres de analitos o componentes | (2S)-2-Amino-3-[4-(4-hydroxyphenoxy)-3,5-diiodophenyl]propanoic Acid (3,5-Diiodo-L-thyronine) |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C15 H13 I2 N O4 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Liothyronine Sodium Imp. E (EP), Liothyronine Imp. E (EP), L-Tyrosine, O-(4-hydroxyphenyl)-3,5-diiodo-, Alanine, 3-[4-(p-hydroxyphenoxy)-3,5-diiodophenyl]-, L- (8CI), 3,5-Diiodo-L-thyronine, 3,5-Diiodothyronine, Diiodo-L-thyronine, Diiodothyronine, L-3,5-Diiodothyronine, L-Diiodothyronine, L-T2, NSC 90469, O-(4-Hydroxyphenyl)-3,5-diiodo-L-tyrosine, Levothyroxine Sodium Impurity E, Liothyronine Sodium Impurity E, Levothyroxine Impurity E, Liothyronine Impurity E |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H13I2NO4/c16-11-5-8(7-13(18)15(20)21)6-12(17)14(11)22-10-3-1-9(19)2-4-10/h1-6,13,19H,7,18H2,(H,20,21)/t13-/m0/s1 |
| SMILES | N[C@@H](Cc1cc(I)c(Oc2ccc(O)cc2)c(I)c1)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido (2S)-2-amino-3-[4-(4-hidroxifenoxi)-3,5-diyodofenil]propanoico |
| Mostrar más |