Learn More
Ácido (2S)-2-amino-3-(3-metoxifenil)propanoico, Mikromol™
Descripción
Ácido (2S)-2-amino-3-(3-metoxifenil)propanoico
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (2S)-2-Amino-3-(3-methoxyphenyl)propanoic Acid |
| CAS | 33879-32-2 |
| Nombres de analitos o componentes | (2S)-2-Amino-3-(3-methoxyphenyl)propanoic Acid |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C10 H13 N O3 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | L-Phenylalanine, 3-methoxy-, Alanine, 3-(m-methoxyphenyl)-, L- (8CI), (S)-2-Amino-3-(3-methoxyphenyl)propionic acid, 3-Methoxyphenylalanine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H13NO3/c1-14-8-4-2-3-7(5-8)6-9(11)10(12)13/h2-5,9H,6,11H2,1H3,(H,12,13)/t9-/m0/s1 |
| SMILES | COc1cccc(C[C@H](N)C(=O)O)c1 |
| Nombre IUPAC | Ácido (2S)-2-amino-3-(3-metoxifenil)propanoico |
| Mostrar más |