Learn More
Clorhidrato de ácido (2S)-2-amino-2-(3-hidroxitriciclo[3.3.1.1(3,7)]dec-1-il)acético, Mikromol™
Descripción
Clorhidrato de ácido (2S)-2-amino-2-(3-hidroxitriciclo[3.3.1.1(3,7)]dec-1-il)acético
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (2S)-2-Amino-2-(3-hydroxytricyclo[3.3.1.1(3,7)]dec-1-yl)acetic Acid Hydrochloride |
| CAS | 865999-64-0 |
| Nombres de analitos o componentes | (2S)-2-Amino-2-(3-hydroxytricyclo[3.3.1.1(3,7)]dec-1-yl)acetic Acid Hydrochloride |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C12 H19 N O3 . Cl H |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Tricyclo[3.3.1.13,7]decane-1-acetic acid, α-amino-3-hydroxy-, hydrochloride (1:1), (αS)-, Tricyclo[3.3.1.13,7]decane-1-acetic acid, α-amino-3-hydroxy-, hydrochloride, (αS)- (9CI) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H19NO3.ClH/c13-9(10(14)15)11-2-7-1-8(3-11)5-12(16,4-7)6-11;/h7-9,16H,1-6,13H2,(H,14,15);1H/t7?,8?,9-,11?,12?;/m1./s1 |
| SMILES | Cl.N[C@H](C(=O)O)C12CC3CC(CC(O)(C3)C1)C2 |
| Nombre IUPAC | ácido (2S)-2-amino-2-(3-hidroxi-1-adamantil)acético;clorhidrato |
| Mostrar más |