Learn More
Ácido (2S)-2-amino-2,3-dimetil-butanonitrilo L-(+)-tartárico, TRC
Código de producto. 30321829
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30321829 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 30321829 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA60501025G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (2S)-2-Amino-2,3-dimethyl-butanenitrile L-(+)-Tartaric Acid
CAS 100594-33-0
Fórmula molecular C10H18N2O6
Cantidad 25 g
Sinónimo (2S)-2-Amino-2,3-dimethyl-butanenitrile (2R,3R)-2,3-Dihydroxybutanedioate, (2S)-2-Amino-2,3-dimethyl-butanenitrile levo-Tartaric Acid
Fórmula InChI InChI=1S/C6H12N2.C4H6O6/c1-5(2)6(3,8)4-7;5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h5H,8H2,1-3H3;1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/t6-;1-,2-/m11/s1
SMILES CC(C)[C@](C)(N)C#N.O[C@H]([C@@H](O)C(=O)O)C(=O)O
Nombre IUPAC (2S)-2-amino-2,3-dimetilbutanonitrilo; ácido (2R,3R)-2,3-dihidroxibutanodioico
Peso molecular (g/mol) 262.26
Formula Weight (peso de la fórmula) 262.1165