Learn More
Ácido (2S)-2-amino-2,3-dimetil-butanonitrilo L-(+)-tartárico, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | (2S)-2-Amino-2,3-dimethyl-butanenitrile L-(+)-Tartaric Acid |
| CAS | 100594-33-0 |
| Fórmula molecular | C10H18N2O6 |
| Cantidad | 2.5 g |
| Sinónimo | (2S)-2-Amino-2,3-dimethyl-butanenitrile (2R,3R)-2,3-Dihydroxybutanedioate, (2S)-2-Amino-2,3-dimethyl-butanenitrile levo-Tartaric Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H12N2.C4H6O6/c1-5(2)6(3,8)4-7;5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h5H,8H2,1-3H3;1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/t6-;1-,2-/m11/s1 |
| SMILES | CC(C)[C@](C)(N)C#N.O[C@H]([C@@H](O)C(=O)O)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | (2S)-2-amino-2,3-dimetilbutanonitrilo; ácido (2R,3R)-2,3-dihidroxibutanodioico |
| Peso molecular (g/mol) | 262.26 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 262.1165 |