Learn More
Clorhidrato de (2S)-2-amino-1-fenilpropan-1-ona (clorhidrato de catinona), Mikromol
Código de producto. 30458174
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Código de producto. Cantidad
30458174 25 mg
1 options
Código de producto. 30458174 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM1360.020025
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Descubra Mikromol: su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Clorhidrato de (2S)-2-amino-1-fenilpropan-1-ona (clorhidrato de catinona), Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (-)-(S)-Cathinone hydrochloride
CAS 72739-14-1
Nombres de analitos o componentes (-)-(S)-Cathinone hydrochloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C9 H11 N O . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo (S)-(-)-Cathinone Hydrochloride, (2S)-2-Amino-1-phenyl-1-propanone hydrochloride, (S)-2-Amino-1-phenyl-1-propanone hydrochloride, (-)-(S)-Cathinone hydrochloride, (-)-Cathinone hydrochloride, Amfetamine Sulfate Impurity C as Hydrochloride, Dexamfetamine Sulfate Impurity C as Hydrochloride, Phenylpropanolamine Hydrochloride Impurity B as (S)-Enantiomer Hydrochloride, Amfetamine Impurity C as Hydrochloride, Dexamfetamine Impurity C as Hydrochloride, Phenylpropanolamine Impurity B as (S)-Enantiomer Hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C9H11NO.ClH/c1-7(10)9(11)8-5-3-2-4-6-8;/h2-7H,10H2,1H3;1H/t7-;/m0./s1
Tipo de solución Neat
SMILES Cl.C[C@H](N)C(=O)c1ccccc1
Nombre IUPAC (2S)-2-amino-1-fenilpropan-1-ona;clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 185.65
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 185.0607 g/mol