Learn More
(2S)-2-(acetamido)-N-bencil-3-metoxipropanamida, Mikromol
Descripción
(2S)-2-(acetamido)-N-bencil-3-metoxipropanamida, Mikromol
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Epi-Lacosamide |
| CAS | 175481-37-5 |
| Nombres de analitos o componentes | Epi-Lacosamide |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C13H18N2O3 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | (S)-2-(Acetylamino)-3-methoxy-N-(phenylmethyl)propanamide, (2S)-2-(Acetylamino)-3-methoxy-N-(phenylmethyl)propanamide, SPM 6953; |
| Tipo de solución | Neat |
| SMILES | O=C(NCC1=CC=CC=C1)[C@@H](NC(C)=O)COC |
| Peso molecular (g/mol) | 250.29 |
| Mostrar más |