Learn More
Ácido (2S)-2-(6-hidroxinaftalen-2-il)propanoico (O-desmetilnaproxeno), Mikromol™
Descripción
Ácido (2S)-2-(6-hidroxinaftalen-2-il)propanoico (O-desmetilnaproxeno)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (2S)-2-(6-Hydroxynaphthalen-2-yl)propanoic Acid (O-Demethylnaproxen) |
| CAS | 52079-10-4 |
| Nombres de analitos o componentes | (2S)-2-(6-Hydroxynaphthalen-2-yl)propanoic Acid (O-Demethylnaproxen) |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C13 H12 O3 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | 2-Naphthaleneacetic acid, 6-hydroxy-α-methyl-, (S)-, (αS)-6-Hydroxy-α-methyl-2-naphthaleneacetic acid, (+)-2-(6-Hydroxy-2-naphthyl)propionic acid, (2S)-2-(6-Hydroxynaphthalen-2-yl)propanoic acid, (S)-2-(6-Hydroxy-2-naphthyl)propionic acid, (S)-6-O-Desmethylnaproxen, 6-Demethylnaproxen, 6-Desmethylnaproxen, 6-Hydroxynaproxen, 6-O-Demethylnaproxen, O-Desmethylnaproxen, 2-Naphthaleneacetic acid, 6-hydroxy-α-methyl-, (αS)-, Naproxen Imp. A (EP), Naproxen-O-desmethyl, (Naproxen Imp. A (EP), Naproxen Impurity A |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H12O3/c1-8(13(15)16)9-2-3-11-7-12(14)5-4-10(11)6-9/h2-8,14H,1H3,(H,15,16)/t8-/m0/s1 |
| SMILES | C[C@H](C(=O)O)c1ccc2cc(O)ccc2c1 |
| Nombre IUPAC | Ácido (2S)-2-(6-hidroxinaftalen-2-il)propanoico |
| Mostrar más |