Learn More
Éster etílico del ácido (2S)-2,6-diisotiocianato-hexanoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (2S)-2,6-Diisothiocyanato-Hexanoic Acid Ethyl Ester |
| CAS | 92843-53-3 |
| Fórmula molecular | C10H14N2O2S2 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | (S)-2,6-Diisothiocyanato-Hexanoic Acid Ethyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H14N2O2S2/c1-2-14-10(13)9(12-8-16)5-3-4-6-11-7-15/h9H,2-6H2,1H3/t9-/m0/s1 |
| SMILES | O=C(OCC)[C@@H](N=C=S)CCCCN=C=S |
| Nombre IUPAC | (S)-2,6-diisotiocianatohexanoato de etilo |
| Peso molecular (g/mol) | 258.36 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 258.05 |