Learn More
(2S)-2-(5-fluoro-2,4-dinitroanilino)propanamida, Mikromol™
Descripción
(2S)-2-(5-fluoro-2,4-dinitroanilino)propanamida
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (2S)-2-(5-Fluoro-2,4-dinitroanilino)propanamide |
| CAS | 95713-52-3 |
| Nombres de analitos o componentes | (2S)-2-(5-Fluoro-2,4-dinitroanilino)propanamide |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C9 H9 F N4 O5 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | (2S)-2-[(5-Fluoro-2,4-dinitrophenyl)amino]propanamide, Propanamide, 2-[(5-fluoro-2,4-dinitrophenyl)amino]-, (S)-, (2S)-2-[(5-Fluoro-2,4-dinitrophenyl)amino]propanamide, 1-Fluoro-2,4-dinitrophenyl-5-L-alanine amide, FDAA, Marfey's reagent, Reagents, Marfey's |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H9FN4O5/c1-4(9(11)15)12-6-2-5(10)7(13(16)17)3-8(6)14(18)19/h2-4,12H,1H3,(H2,11,15)/t4-/m0/s1 |
| SMILES | C[C@H](Nc1cc(F)c(cc1[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-])C(=O)N |
| Nombre IUPAC | (2S)-2-(5-fluoro-2,4-dinitroanilino)propanamida |
| Mostrar más |