Learn More
Ácido (2S)-2-[[(4S)-4-[[4-[2-(2-amino-4-oxo-4,7-dihidro-1H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-5-il)etil]benzoil]amino]-4-carboxibutanoil]amino]pentanodioico, Mikromol
Descripción
Ácido (2S)-2-[[(4S)-4-[[4-[2-(2-amino-4-oxo-4,7-dihidro-1H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-5-il)etil]benzoil]amino]-4-carboxibutanoil]amino]pentanodioico, Mikromol
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (2S)-2-(((4S)-4-((4-(2-(2-Amino-4-oxo-4,7-dihydro-1H-pyrrolo(2,3-d)pyrimidin-5-yl)ethyl)benzoyl)amino)-4-carboxybutanoyl)amino)pentanedioic Acid |
| CAS | 144051-68-3 |
| Nombres de analitos o componentes | (2S)-2-(((4S)-4-((4-(2-(2-Amino-4-oxo-4,7-dihydro-1H-pyrrolo(2,3-d)pyrimidin-5-yl)ethyl)benzoyl)amino)-4-carboxybutanoyl)amino)pentanedioic Acid |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C25 H28 N6 O9 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | L-Glutamic acid, N-[4-[2-(2-amino-4,7-dihydro-4-oxo-3H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-5-yl)ethyl]benzoyl]-L-γ-glutamyl-, L-Glutamic acid, N-[4-[2-(2-amino-4,7-dihydro-4-oxo-1H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-5-yl)ethyl]benzoyl]-L-γ-glutamyl- (9CI), L-Glutamic acid, N-[N |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C25H28N6O9/c26-25-30-20-19(22(36)31-25)14(11-27-20)6-3-12-1-4-13(5-2-12)21(35)29-16(24(39)40)7-9-17(32)28-15(23(37)38)8-10-18(33)34/h1-2,4-5,11,15-16H,3,6-10H2,(H,28,32)(H,29,35)(H,33,34)(H,37,38)(H,39,40)(H4,26,27,30,31,36)/t15-,16-/m0/s1 |
| Tipo de solución | Neat |
| SMILES | NC1=NC(=O)c2c(CCc3ccc(cc3)C(=O)N[C@@H](CCC(=O)N[C@@H](CCC(=O)O)C(=O)O)C(=O)O)c[nH]c2N1 |
| Mostrar más |