Learn More
(2S)-2-(4-hidroxibutanoilamino)butanamida, Mikromol™
Código de producto. 17909684
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
17909684 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 17909684 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM1372.140025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
(2S)-2-(4-hidroxibutanoilamino)butanamida
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (2S)-2-(4-Hydroxybutanoylamino)butanamide
CAS 1868118-63-1
Nombres de analitos o componentes (2S)-2-(4-Hydroxybutanoylamino)butanamide
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C8 H16 N2 O3
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Butanamide, N-[(1S)-1-(aminocarbonyl)propyl]-4-hydroxy-, (2S)-2-(4-Hydroxybutanoylamino)butanamide
Fórmula InChI InChI=1S/C8H16N2O3/c1-2-6(8(9)13)10-7(12)4-3-5-11/h6,11H,2-5H2,1H3,(H2,9,13)(H,10,12)/t6-/m0/s1
SMILES CC[C@H](NC(=O)CCCO)C(=O)N
Nombre IUPAC (2S)-2-(4-hidroxibutanoilamino)butanamida
Peso molecular (g/mol) 188.224
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 188.116 g/mol