Learn More
(2S)-2-(4-clorofenil)-1-[4-[(5R,7R)-6,7-dihidro-7-hidroxi-5-metil-5H-ciclopentapirimidin-4-il]-1-piperazinil]-3-[(1-metiletil)amino]-1-propanona, TRC
Código de producto. 30357204
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30357204 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 30357204 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC3778705MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (2S)-2-(4-Chlorophenyl)-1-[4-[(5R,7R)-6,7-dihydro-7-hydroxy-5-methyl-5H-cyclopentapyrimidin-4-yl]-1-piperazinyl]-3-[(1-methylethyl)amino]-1-propanone
CAS 1001264-89-6
Fórmula molecular C24H32ClN5O2
Cantidad 5 mg
Sinónimo GDC-0068, Ipatasertib, RG 7440
Fórmula InChI InChI=1S/C24H32ClN5O2/c1-15(2)26-13-19(17-4-6-18(25)7-5-17)24(32)30-10-8-29(9-11-30)23-21-16(3)12-20(31)22(21)27-14-28-23/h4-7,14-16,19-20,26,31H,8-13H2,1-3H3/t16-,19-,20-/m1/s1
SMILES CC(C)NC[C@@H](C(=O)N1CCN(CC1)c2ncnc3[C@H](O)C[C@@H](C)c23)c4ccc(Cl)cc4
Nombre IUPAC (2S)-2-(4-clorofenil)-1-[4-[(5R,7R)-7-hidroxi-5-metil-6,7-dihidro-5H-ciclopenta[d]pirimidin-4-il]piperazin-1-il]-3-(propan-2-ilamino)propan-1-ona
Peso molecular (g/mol) 458