Learn More
(2S)-2-(4,5alfa-epoxi-3-hidroxi-6-metoxi-6alfa,14-etano-14alfa-morfinan-7alfa-il)-3,3-dimetilbutan-2-ol (norbuprenorfina), Mikromol™
Descripción
(2S)-2-(4,5alfa-epoxi-3-hidroxi-6-metoxi-6alfa,14-etano-14alfa-morfinan-7alfa-il)-3,3-dimetilbutan-2-ol (norbuprenorfina)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Norbuprenorphine |
| CAS | 78715-23-8 |
| Nombres de analitos o componentes | Norbuprenorphine |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C25 H35 N O4 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | 6,14-Ethenomorphinan-7-methanol, α-(1,1-dimethylethyl)-4,5-epoxy-18,19-dihydro-3-hydroxy-6-methoxy-α-methyl-, (αS,5α,7α), [5α,7α(S)]-α-(1,1-Dimethylethyl)-4,5-epoxy-18,19-dihydro-3-hydroxy-6-methoxy-α-methyl-6,14-ethenomorphinan-7-methanol, N-De(cyclopropylmethyl)buprenorphine, N-Dealkylbuprenorphine, N-Desalkylbuprenorphine, Norbuprenorphine, Buprenorphine Imp. B (EP) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C25H35NO4/c1-21(2,3)22(4,28)16-13-23-8-9-25(16,29-5)20-24(23)10-11-26-17(23)12-14-6-7-15(27)19(30-20)18(14)24/h6-7,16-17,20,26-28H,8-13H2,1-5H3/t16-,17-,20-,22+,23-,24+,25?/m1/s1 |
| SMILES | CO[C@]12CC[C@@]3(C[C@@H]1[C@](C)(O)C(C)(C)C)[C@H]4Cc5ccc(O)c6O[C@@H]2[C@]3(CCN4)c56 |
| Nombre IUPAC | (1S,2S,6R,14R,16R)-16-[(1S)-1-hidroxi-1,2,2-trimetil-propil]-15-metoxi-13-oxa-5-azahexaciclo[13.2.2.12,8.01,6.02,14.012,20]icosa-8(20),9,11-trien-11-ol |
| Mostrar más |