Learn More
Ácido (2S)-2-[[4-[[(2-amino-4-oxo-1,4-dihidropteridin-6-il)metil]metilamino]benzoil]amino]pentanodioico (ácido N-metilfólico, metopterina), Mikromol™
Descripción
Ácido (2S)-2-[[4-[[(2-amino-4-oxo-1,4-dihidropteridin-6-il)metil]metilamino]benzoil]amino]pentanodioico (ácido N-metilfólico, metopterina)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methopteridine |
| CAS | 2410-93-7 |
| Nombres de analitos o componentes | Methopteridine |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C20 H21 N7 O6 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Methotrexate Imp. C (EP), Methotrexate USP Related Compound C, Methotrexate USP RC C, N-[4-[[(2-Amino-3,4-dihydro-4-oxo-6-pteridinyl)methyl]methylamino]benzoyl]-L-glutamic Acid, Glutamic acid, N-[p-[[(2-amino-3,4-dihydro-4-oxo-6-pteridinyl)methyl]methylamino]benzoyl]-, L- (7CI,8CI), Glutamic acid, N-[p-[[(2-amino-4-hydroxy-6-pteridinyl)methyl]methylamino]benzoyl]- (6CI), L-Glutamic acid, N-[4-[[(2-amino-1,4-dihydro-4-oxo-6-pteridinyl)methyl]methylamino]benzoyl]- (9CI), 10-Methylfolic acid, 10-Methylpteroylglutamic acid, Methopterin, Methopterine, N10-Methylfolic acid, N10-Methylpteroylglutamic acid, NSC 107144, Methotrexate Related Compound C, Methotrexate Impurity C |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H21N7O6/c1-27(9-11-8-22-16-15(23-11)18(31)26-20(21)25-16)12-4-2-10(3-5-12)17(30)24-13(19(32)33)6-7-14(28)29/h2-5,8,13H,6-7,9H2,1H3,(H,24,30)(H,28,29)(H,32,33)(H3,21,22,25,26,31)/t13-/m0/s1 |
| SMILES | CN(Cc1cnc2NC(=NC(=O)c2n1)N)c3ccc(cc3)C(=O)N[C@@H](CCC(=O)O)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido (2S)-2-[[4-[(2-amino-4-oxo-1H-pteridin-6-il)metil-metilamino]benzoil]amino]pentanodioico |
| Mostrar más |