Learn More
Ácido (2S)-2-[[4-[[(2,4-diaminopteridin-6-il)metil]metilamino]benzoil]amino]-5-metoxi-5-oxopentanoico (éster 5-metílico del metotrexato), Mikromol™
Descripción
Ácido (2S)-2-[[4-[[(2,4-diaminopteridin-6-il)metil]metilamino]benzoil]amino]-5-metoxi-5-oxopentanoico (éster 5-metílico del metotrexato)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methotrexate 5-Methyl Ester |
| CAS | 67022-39-3 |
| Nombres de analitos o componentes | Methotrexate 5-Methyl Ester |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C21 H24 N8 O5 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | L-Glutamic acid, N-[4-[[(2,4-diamino-6-pteridinyl)methyl]methylamino]benzoyl]-, 5-methyl ester, Methotrexate 5-Methyl Ester, Methotrexate Imp. H (EP), Methotrexate Related Compound H, Methotrexate Impurity H |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H24N8O5/c1-29(10-12-9-24-18-16(25-12)17(22)27-21(23)28-18)13-5-3-11(4-6-13)19(31)26-14(20(32)33)7-8-15(30)34-2/h3-6,9,14H,7-8,10H2,1-2H3,(H,26,31)(H,32,33)(H4,22,23,24,27,28)/t14-/m0/s1 |
| SMILES | COC(=O)CC[C@H](NC(=O)c1ccc(cc1)N(C)Cc2cnc3nc(N)nc(N)c3n2)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido (2S)-2-[[4-[(2,4-diaminopteridin-6-il)metil-metilamino]benzoil]amino]-5-metoxi-5-oxopentanoico |
| Mostrar más |