Learn More
Ácido (2S)-2-[[4-[2-(2-amino-1-metil-4-oxo-4,7-dihidro-1H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-5-il)etil]benzoil]amino]pentanodioico, Mikromol
Código de producto. 30458089
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30458089 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30458089 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM1301.010025
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Descubra Mikromol: su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Ácido (2S)-2-[[4-[2-(2-amino-1-metil-4-oxo-4,7-dihidro-1H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-5-il)etil]benzoil]amino]pentanodioico, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Methyl Pemetrexed
CAS 869791-42-4
Nombres de analitos o componentes N-Methyl Pemetrexed
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C21 H23 N5 O6
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo L-Glutamic acid, N-[4-[2-(2-amino-4,7-dihydro-1-methyl-4-oxo-1H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-5-yl)ethyl]benzoyl]-, N-[4-[2-(2-Amino-4,7-dihydro-1-methyl-4-oxo-1H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-5-yl)ethyl]benzoyl]-L-glutamic acid, N-Methyl Pemetrexed, N-Methylpemetrexed, (2S)-2-[[4-[2-(2-Amino-1-methyl-4-oxo-4,7-dihydro-1H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-5-yl)ethyl]benzoyl]amino]pentanedioic acid, Pemetrexed Disodium Heptahydrate Imp. A (EP)
Fórmula InChI InChI=1S/C21H23N5O6/c1-26-17-16(19(30)25-21(26)22)13(10-23-17)7-4-11-2-5-12(6-3-11)18(29)24-14(20(31)32)8-9-15(27)28/h2-3,5-6,10,14,23H,4,7-9H2,1H3,(H,24,29)(H,27,28)(H,31,32)(H2,22,25,30)/t14-/m0/s1
Tipo de solución Sin diluir
SMILES CN1C(=NC(=O)c2c(CCc3ccc(cc3)C(=O)N[C@@H](CCC(=O)O)C(=O)O)c[nH]c12)N
Nombre IUPAC Ácido (2S)-2-[[4-[2-(2-amino-1-metil-4-oxo-7H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-5-il)etil]benzoil]amino]pentanodioico
Peso molecular (g/mol) 441.44
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 441,1648 g/mol