Learn More
Ácido (2S)-2-[(3S,8aS)-3-(4-aminobutil)-1,4-dioxohexahidropirrolo[1,2-a]pirazin-2(1H)-il]-4-fenilbutanoico (S,S,S-dicetopiperazina), Mikromol™
Descripción
Ácido (2S)-2-[(3S,8aS)-3-(4-aminobutil)-1,4-dioxohexahidropirrolo[1,2-a]pirazin-2(1H)-il]-4-fenilbutanoico (S,S,S-Diketopiperazina)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (2S)-2-[(3S,8aS)-3-(4-Aminobutyl)-1,4-dioxohexahydropyrrolo[1,2-a]pyrazin-2(1H)-yl]-4-phenylbutanoic Acid (S,S,S-Diketopiperazine) |
| CAS | 328385-86-0 |
| Nombres de analitos o componentes | (2S)-2-[(3S,8aS)-3-(4-Aminobutyl)-1,4-dioxohexahydropyrrolo[1,2-a]pyrazin-2(1H)-yl]-4-phenylbutanoic Acid (S,S,S-Diketopiperazine) |
| Condiciones de envío | Ice pack (-20°C) |
| Fórmula molecular | C21 H29 N3 O4 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Lisinopril Dihydrate Imp. C (EP), Lisinopril Imp. C (EP), Lisinopril USP Related Compound A, Lisinopril USP RC A, (2S)-2-[(3S,8aS)-3-(4-Aminobutyl)-1,4-dioxohexahydropyrrolo[1,2-a]pyrazin-2(1H)-yl]-4-phenylbutanoic Acid, S,S,S-Diketopiperazine, (alphaS,3S,8aS)-3-(4-Aminobutyl)hexahydro-1,4-dioxo-alpha-(2-phenylethyl)pyrrolo[1,2-a]pyrazine-2(1H)-acetic acid, (2S)-2-[(3S,8aS)-3-(4-Aminobutyl)-1,4-dioxohexahydropyrrolo[1,2-a]pyrazin-2(H)-yl]-4-phenylbutanoic acid, Lisinopril Related Compound A, Lisinopril Dihydrate Impurity C, Lisinopril Impurity C |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H29N3O4/c22-13-5-4-9-17-19(25)23-14-6-10-16(23)20(26)24(17)18(21(27)28)12-11-15-7-2-1-3-8-15/h1-3,7-8,16-18H,4-6,9-14,22H2,(H,27,28)/t16-,17-,18-/m0/s1 |
| SMILES | NCCCC[C@@H]1N([C@@H](CCc2ccccc2)C(=O)O)C(=O)[C@@H]3CCCN3C1=O |
| Nombre IUPAC | Ácido (2S)-2-[(3S,8aS)-3-(4-aminobutil)-1,4-dioxo-6,7,8,8a-tetrahidro-3H-pirrolo[1,2-a]pirazin-2-il]-4-fenilbutanoico |
| Mostrar más |