Learn More
Ácido (2S)-2-[(3S,8aR)-3-(4-aminobutil)-1,4-dioxohexahidropirrolo[1,2-a]pirazin-2(1H)-il]-4-fenilbutanoico (R,S,S-Diketopiperazina), Mikromol™
Descripción
Ácido (2S)-2-[(3S,8aR)-3-(4-aminobutil)-1,4-dioxohexahidropirrolo[1,2-a]pirazin-2(1H)-il]-4-fenilbutanoico (R,S,S-Diketopiperazina)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Lisinopril Diketopiperazine |
| CAS | 219677-82-4 |
| Nombres de analitos o componentes | Lisinopril Diketopiperazine |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C21 H29 N3 O4 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Lisinopril Dihydrate Imp. D (EP), Lisinopril Imp. D (EP), Lisinopril diketopiperazine, (2S)-2-[(3S,8aR)-3-(4-Aminobutyl)-1,4-dioxohexahydropyrrolo[1,2-a]pyrazin-2(H)-yl]-4-phenylbutanoic acid, Lisinopril Dihydrate Impurity D, Lisinopril Impurity D |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H29N3O4/c22-13-5-4-9-17-19(25)23-14-6-10-16(23)20(26)24(17)18(21(27)28)12-11-15-7-2-1-3-8-15/h1-3,7-8,16-18H,4-6,9-14,22H2,(H,27,28)/t16-,17+,18+/m1/s1 |
| SMILES | [C@H](CCC1=CC=CC=C1)(C(O)=O)N2[C@@H](CCCCN)C(=O)N3[C@@](C2=O)(CCC3)[H] |
| Nombre IUPAC | Ácido (2S)-2-[(3S,8aR)-3-(4-aminobutil)-1,4-dioxo-6,7,8,8a-tetrahidro-3H-pirrolo[1,2-a]pirazin-2-il]-4-fenilbutanoico |
| Mostrar más |