Learn More
Ácido (2S)-2-[(3S,5aS,8aS,9aS)-3-metil-1,4-dioxodecahidro-2H-ciclopenta[4,5]pirrolo[1,2-a]pirazin-2-il]-4-fenilbutanoico (Ácido dicetopiperazínico de ramipril), Mikromol™
Descripción
Ácido (2S)-2-[(3S,5aS,8aS,9aS)-3-metil-1,4-dioxodecahidro-2H-ciclopenta[4,5]pirrolo[1,2-a]pirazin-2-il]-4-fenilbutanoico (Ácido dicetopiperazínico de ramipril)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ramiprilat Diketopiperazine |
| CAS | 108736-10-3 |
| Nombres de analitos o componentes | Ramiprilat Diketopiperazine |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C21 H26 N2 O4 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | (2S)-2-[(3S,5aS,8aS,9aS)-3-methyl-1,4-dioxodecahydro-2H-cyclopenta[4,5]pyrrolo[1,2-a]pyrazin-2-yl]-4-phenylbutanoic acid, Ramipril Diketopiperazine Acid, Ramipril Imp. K (EP), (alphaS,3S,5aS,8aS,9aS)-Decahydro-3-methyl-1,4-dioxo-alpha-(2-phenylethyl)-2H-cyclopenta[4,5]pyrrolo[1,2-a]pyrazine-2-acetic Acid, 2H-Cyclopenta[4,5]pyrrolo[1,2-a]pyrazine-2-acetic acid, decahydro-3-methyl-1,4-dioxo-alpha-(2-phenylethyl)-, [3S-[2(R*),3alpha,5abeta,8abeta,9abeta]]- (9CI), (alphaS,3S,5aS,8aS,9aS)-Decahydro-3-methyl-1,4-dioxo-alpha-(2-phenylethyl)-2H-cyclopenta[4,5]pyrrolo[1,2-a]pyrazine-2-acetic acid, Ramipril Impurity K |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H26N2O4/c1-13-19(24)23-16-9-5-8-15(16)12-18(23)20(25)22(13)17(21(26)27)11-10-14-6-3-2-4-7-14/h2-4,6-7,13,15-18H,5,8-12H2,1H3,(H,26,27)/t13-,15-,16-,17-,18-/m0/s1 |
| SMILES | C[C@@H]1N([C@@H](CCc2ccccc2)C(=O)O)C(=O)[C@@H]3C[C@@H]4CCC[C@@H]4N3C1=O |
| Nombre IUPAC | Ácido (2S)-2-[(2S,4aS,5aS,8aS)-2-metil-1,4-dioxo-2,4a,5,5a,6,7,8,8a-octahidrociclopenta[3,4]pirrolo[3,5-c]pirazin-3-il]-4-fenilbutanoico |
| Mostrar más |