Learn More
Ácido (2S)-2-[[(3S)-1-(carboximetil)-2-oxo-2,3,4,5-tetrahidro-1H-1-benzazepin-3-il]amino]-4-fenilbutanoico (benazeprilato), Mikromol™
Descripción
Ácido (2S)-2-[[(3S)-1-(carboximetil)-2-oxo-2,3,4,5-tetrahidro-1H-1-benzazepin-3-il]amino]-4-fenilbutanoico (benazeprilato)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Benazeprilat |
| CAS | 86541-78-8 |
| Nombres de analitos o componentes | Benazeprilat |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C22 H24 N2 O5 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Benazepril Hydrochloride Imp. C (EP), Benazepril Imp. C (EP), Benazepril USP Related Compound C, Benazepril USP RC C, (2S)-2-[[(3S)-1-(Carboxymethyl)-2-oxo-2,3,4,5-tetrahydro-1H-1-benzazepin-3-yl]amino]-4-phenylbutanoic Acid (Benazeprilat), 1H-1-Benzazepine-1-acetic acid, 3-[[(1S)-1-carboxy-3-phenylpropyl]amino]-2,3,4,5-tetrahydro-2-oxo-, (3S)-, 1H-1-Benzazepine-1-acetic acid, 3-[(1-carboxy-3-phenylpropyl)amino]-2,3,4,5-tetrahydro-2-oxo-, [S-(R*,R*)]-, Benazeprilat, Benazeprilate, CGS 14831, Benazepril Related Compound C (USP), Benazepril Related Compound C, Benazepril Hydrochloride Impurity C, Benazepril Impurity C |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C22H24N2O5/c25-20(26)14-24-19-9-5-4-8-16(19)11-13-17(21(24)27)23-18(22(28)29)12-10-15-6-2-1-3-7-15/h1-9,17-18,23H,10-14H2,(H,25,26)(H,28,29)/t17-,18-/m0/s1 |
| SMILES | OC(=O)CN1C(=O)[C@H](CCc2ccccc12)N[C@@H](CCc3ccccc3)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido (2S)-2-[[(3S)-1-(carboximetil)-2-oxo-4,5-dihidro-3H-1-benzazepin-3-il]amino]-4-fenilbutanoico |
| Mostrar más |