Learn More
(2S)-2,3-Dihidroxi-N-metoxi-2,N-dimetil-propionamida, TRC
Código de producto. 30386172
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30386172 250 mg
30386314 100 mg
30379067 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30386172 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD453130250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 149099-00-3
Fórmula molecular C6 H13 N O4
Peso molecular (g/mol) 163.17
Nombre IUPAC (2S)-2,3-dihidroxi-N-metoxi-N,2-dimetilpropanamida
SMILES CON(C)C(=O)[C@@](C)(O)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (2S)-2,3-Dihydroxy-N-methoxy-2,N-dimethyl-propionamide
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C6H13NO4/c1-6(10,4-8)5(9)7(2)11-3/h8,10H,4H2,1-3H3/t6-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 163.0845