Learn More
Éster metílico del ácido (2S)-2,3-dihidroxi-2-metilpropanoico al 90 %, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (2S)-2,3-Dihydroxy-2-methyl-propanoic Acid Methyl Ester |
| CAS | 147501-85-7 |
| Fórmula molecular | C5 H10 O4 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | (2S)-2,3-Dihydroxy-2-Methyl-Propanoic Acid Methyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H10O4/c1-5(8,3-6)4(7)9-2/h6,8H,3H2,1-2H3/t5-/m0/s1 |
| SMILES | COC(=O)[C@@](C)(O)CO |
| Nombre IUPAC | metil (2S)-2,3-dihidroxi-2-metilpropanoato |
| Peso molecular (g/mol) | 134.13 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 134.0579 |