Learn More
Ácido (2S)-2-[[(1S)-1-(etoxicarbonil)-3-fenilpropil]amino]propanoico, Mikromol™
Código de producto. 30052533
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30052533 25 mg 25 miligramos
30049210 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30052533 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0010.050025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Ácido (2S)-2-[[(1S)-1-(etoxicarbonil)-3-fenilpropil]amino]propanoico
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (2S)-2-([(1S)-1-(Ethoxycarbonyl)-3-phenylpropyl]amino)propanoic Acid
CAS 82717-96-2
Nombres de analitos o componentes (2S)-2-([(1S)-1-(Ethoxycarbonyl)-3-phenylpropyl]amino)propanoic Acid
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C15 H21 N O4
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo (2S)-2-[[(1S)-1-(Ethoxycarbonyl)-3-phenylpropyl]amino]propanoic Acid, Quinapril Hydrochloride Imp. B (EP), Ramipril Imp. F (EP), Enalapril Maleate Imp. B (EP), Benzenebutanoic acid, alpha-[[(1S)-1-carboxyethyl]amino]-, 1-ethyl ester, (alphaS)-, Benzenebutanoic acid, alpha-[(1-carboxyethyl)amino]-, monoethyl ester, [S-(R*,R*)]-, Benzenebutanoic acid, alpha-[[(1S)-1-carboxyethyl]amino]-, monoethyl ester, (alphaS)- (9CI), N-[(S)-1-Ethoxycarbonyl-3-phenylpropyl]-L-alanine, N-[1(S)-Ethoxycarbonyl-3-phenylpropyl]-L-alanine, Moexipril Related Compound F, Enalapril Maleate Impurity B, Quinapril Hydrochloride Impurity B, Ramipril Impurity F, Spirapril Hydrochloride Monohydrate Impurity C, Quinapril Impurity B, Spirapril Impurity C
Fórmula InChI InChI=1S/C15H21NO4/c1-3-20-15(19)13(16-11(2)14(17)18)10-9-12-7-5-4-6-8-12/h4-8,11,13,16H,3,9-10H2,1-2H3,(H,17,18)/t11-,13-/m0/s1
SMILES CCOC(=O)[C@H](CCc1ccccc1)N[C@@H](C)C(=O)O
Nombre IUPAC Ácido (2S)-2-[[(2S)-1-etoxi-1-oxo-4-fenilbutan-2-il]amino]propanoico
Peso molecular (g/mol) 279.33
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 279.1471 g/mol