Learn More
Ácido (2S)-2-[[(1S)-1-(etoxicarbonil)-3-fenilpropil]amino]propanoico, Mikromol™
Descripción
Ácido (2S)-2-[[(1S)-1-(etoxicarbonil)-3-fenilpropil]amino]propanoico
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (2S)-2-([(1S)-1-(Ethoxycarbonyl)-3-phenylpropyl]amino)propanoic Acid |
| CAS | 82717-96-2 |
| Nombres de analitos o componentes | (2S)-2-([(1S)-1-(Ethoxycarbonyl)-3-phenylpropyl]amino)propanoic Acid |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C15 H21 N O4 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | (2S)-2-[[(1S)-1-(Ethoxycarbonyl)-3-phenylpropyl]amino]propanoic Acid, Quinapril Hydrochloride Imp. B (EP), Ramipril Imp. F (EP), Enalapril Maleate Imp. B (EP), Benzenebutanoic acid, alpha-[[(1S)-1-carboxyethyl]amino]-, 1-ethyl ester, (alphaS)-, Benzenebutanoic acid, alpha-[(1-carboxyethyl)amino]-, monoethyl ester, [S-(R*,R*)]-, Benzenebutanoic acid, alpha-[[(1S)-1-carboxyethyl]amino]-, monoethyl ester, (alphaS)- (9CI), N-[(S)-1-Ethoxycarbonyl-3-phenylpropyl]-L-alanine, N-[1(S)-Ethoxycarbonyl-3-phenylpropyl]-L-alanine, Moexipril Related Compound F, Enalapril Maleate Impurity B, Quinapril Hydrochloride Impurity B, Ramipril Impurity F, Spirapril Hydrochloride Monohydrate Impurity C, Quinapril Impurity B, Spirapril Impurity C |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H21NO4/c1-3-20-15(19)13(16-11(2)14(17)18)10-9-12-7-5-4-6-8-12/h4-8,11,13,16H,3,9-10H2,1-2H3,(H,17,18)/t11-,13-/m0/s1 |
| SMILES | CCOC(=O)[C@H](CCc1ccccc1)N[C@@H](C)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido (2S)-2-[[(2S)-1-etoxi-1-oxo-4-fenilbutan-2-il]amino]propanoico |
| Mostrar más |