Learn More
Clorhidrato de éster etílico del ácido (2S)-2-[[(1S)-1-(etoxicarbonil)-3-fenilpropil]amino]propanoico, Mikromol™
Código de producto. 30052725
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30052725 100 mg 100 miligramos
30049121 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30052725 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0010.15
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Clorhidrato de éster etílico del ácido (2S)-2-[[(1S)-1-(etoxicarbonil)-3-fenilpropil]amino]propanoico
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (2S)-2-[((1S)-1-(Ethoxycarbonyl)-3-phenylpropyl)amino]propanoic Acid Ethyl Ester Hydrochloride
CAS 122375-72-8
Nombres de analitos o componentes (2S)-2-[((1S)-1-(Ethoxycarbonyl)-3-phenylpropyl)amino]propanoic Acid Ethyl Ester Hydrochloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C17 H25 N O4 . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo (2S)-2-[[(1S)-1-(Ethoxycarbonyl)-3-phenylpropyl]amino]propanoic Acid Ethyl Ester Hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C17H25NO4.ClH/c1-4-21-16(19)13(3)18-15(17(20)22-5-2)12-11-14-9-7-6-8-10-14;/h6-10,13,15,18H,4-5,11-12H2,1-3H3;1H/t13-,15-;/m0./s1
SMILES Cl.CCOC(=O)[C@H](C)N[C@@H](CCc1ccccc1)C(=O)OCC
Nombre IUPAC (2S)-2-[[(2S)-1-etoxi-1-oxopropan-2-il]amino]-4-fenilbutanoato de etilo; hidrocloruro
Peso molecular (g/mol) 343.85
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 343.155 g/mol