Learn More
(2S)-2- (1,1-dimetiletil)difenilsilil]oxi]metil]-1,3-oxatiolan-5-ol 5-acetato, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (2S)-2-((((1,1-Dimethylethyl)diphenylsilyl)oxy)methyl)-1,3-oxathiolan-5-ol 5-Acetate |
| CAS | 202532-88-5 |
| Fórmula molecular | C22H28O4SSi |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | 2-(tert-Butyldiphenylsilyloxy)methyl-5-acetoxy-1,3-oxathiolane |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C22H28O4SSi/c1-17(23)25-20-16-27-21(26-20)15-24-28(22(2,3)4,18-11-7-5-8-12-18)19-13-9-6-10-14-19/h5-14,20-21H,15-16H2,1-4H3/t20?,21-/m0/s1 |
| SMILES | CC(=O)OC1CS[C@@H](CO[Si](c2ccccc2)(c3ccccc3)C(C)(C)C)O1 |
| Nombre IUPAC | acetato de [(2S)-2-[[terc-butil(difenil)silil]oximetil]-1,3-oxatiolan-5-ilo] |
| Peso molecular (g/mol) | 416.61 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 416.1478 |