Learn More
(2S)-1-nitrosopirrolidina-2-carboxamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (2S)-1-Nitrosopyrrolidine-2-carboxamide |
| CAS | 79108-51-3 |
| Fórmula molecular | C5H9N3O2 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | N-Nitroso L-Prolinamide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H9N3O2/c6-5(9)4-2-1-3-8(4)7-10/h4H,1-3H2,(H2,6,9)/t4-/m0/s1 |
| SMILES | O=NN(CCC1)[C@@H]1C(N)=O |
| Peso molecular (g/mol) | 143.14 |