Learn More
Éster metílico de (2S)-1-Boc-4-oxo-prolina, TRC
Código de producto. 30346997
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30346997 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30346997 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB6612251G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (2S)-1-Boc-4-oxo-proline Methyl Ester
CAS 102195-80-2
Fórmula molecular C11 H17 N O5
Cantidad 1 g
Sinónimo N-Boc-4-Oxo-L-Proline Methyl Ester
Fórmula InChI InChI=1S/C11H17NO5/c1-11(2,3)17-10(15)12-6-7(13)5-8(12)9(14)16-4/h8H,5-6H2,1-4H3/t8-/m0/s1
SMILES COC(=O)[C@@H]1CC(=O)CN1C(=O)OC(C)(C)C
Nombre IUPAC 1-O-terc-butilo 2-O-metil (2S)-4-oxopirrolidina-1,2-dicarboxilato
Peso molecular (g/mol) 243.26
Formula Weight (peso de la fórmula) 243.1107