Learn More
Ácido (2S)-1-[(2S)-3-bromo-2-metilpropanoil]pirrolidina-2-carboxílico, Mikromol™
Código de producto. 30051022
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
30051022 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30051022 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0067.070025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Ácido (2S)-1-[(2S)-3-bromo-2-metilpropanoil]pirrolidina-2-carboxílico
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (2S)-1-[(2S)-3-Bromo-2-methylpropanoyl]pyrrolidine-2-carboxylic Acid
CAS 80629-35-2
Nombres de analitos o componentes (2S)-1-[(2S)-3-Bromo-2-methylpropanoyl]pyrrolidine-2-carboxylic Acid
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C9 H14 Br N O3
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo (2S)-1-[(2S)-3-Bromo-2-methylpropanoyl]pyrrolidine-2-carboxylic Acid, Captopril Imp. B (EP), Captopril Impurity B
Fórmula InChI InChI=1S/C9H14BrNO3/c1-6(5-10)8(12)11-4-2-3-7(11)9(13)14/h6-7H,2-5H2,1H3,(H,13,14)/t6-,7+/m1/s1
SMILES C[C@H](CBr)C(=O)N1CCC[C@H]1C(=O)O
Nombre IUPAC ácido (2S)-1-[(2S)-3-bromo-2-metilpropanoil]pirrolidina-2-carboxílico
Peso molecular (g/mol) 264.12
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 263.0157 g/mol