Learn More
Ácido (2S)-1-[(2S)-2-aminopropanoil]pirrolidin-2-carboxílico (L-alanil-L-prolina), Mikromol™
Descripción
Ácido (2S)-1-[(2S)-2-aminopropanoil]pirrolidina-2-carboxílico (L-alanil-L-prolina)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | L-Alanyl-L-proline |
| CAS | 13485-59-1 |
| Nombres de analitos o componentes | L-Alanyl-L-proline |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C8 H14 N2 O3 |
| Sinónimo | L-Proline, L-alanyl-, L-Proline, 1-L-alanyl-, Proline, 1-L-alanyl- (7CI), Proline, 1-L-alanyl-, L- (8CI), L-Alanyl-L-proline, 101: PN: US20070066537 PAGE: 17 claimed protein, 12: PN: WO2014170713 SEQID: 112 claimed protein, 150: PN: EP2161028 PAGE: 10 claimed protein, 443: PN: WO2005081628 SEQID: 445 claimed protein, 76: PN: WO2011146121 PAGE: 115 claimed sequence, Alanylproline, L-α-Alanyl-L-proline, N-Alanylproline, NSC 97932 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H14N2O3/c1-5(9)7(11)10-4-2-3-6(10)8(12)13/h5-6H,2-4,9H2,1H3,(H,12,13)/t5-,6-/m0/s1 |
| SMILES | C[C@H](N)C(=O)N1CCC[C@H]1C(=O)O |
| Nombre IUPAC | ácido (2S)-1-[(2S)-2-aminopropanoil]pirrolidina-2-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 186.21 |
| Mostrar más |