Learn More
Éster etílico del ácido (2S)-1,2,3,6-tetrahidro-4-metil-1-[(1R)-1-feniletil]-2-piridinacarboxílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (2S)-1,2,3,6-Tetrahydro-4-methyl-1-[(1R)-1-phenylethyl]-2-pyridinecarboxylic acid Ethyl Ester |
| CAS | 134984-61-5 |
| Fórmula molecular | C17H23NO2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | [R-(R*,S*)]-1,2,3,6-Tetrahydro-4-methyl-1-(1-phenylethyl)-2-pyridinecarboxylic Acid Ethyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H23NO2/c1-4-20-17(19)16-12-13(2)10-11-18(16)14(3)15-8-6-5-7-9-15/h5-10,14,16H,4,11-12H2,1-3H3/t14-,16+/m1/s1 |
| SMILES | CCOC(=O)[C@@H]1CC(=CCN1[C@H](C)c2ccccc2)C |
| Nombre IUPAC | (2S)-4-metil-1-[(1R)-1-feniletil]-3,6-dihidro-2H-piridina-2-carboxilato de etilo |
| Peso molecular (g/mol) | 273.37 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 273.1729 |