Learn More
(2S)-1,2,3,4-Tetrahidro-4-oxo-2-naftalencarbóxico, TRC
Código de producto. 30415448
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30415448 1 mg
30421472 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30415448 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT1784501MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 113867-24-6
Fórmula molecular C11H10O3
Peso molecular (g/mol) 190.2
Sinónimo (2S)-4-Oxo-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene-2-carboxylic acid
Nombre IUPAC (2S)-4-oxo-2,3-dihidro-1H-naftaleno-2-ácido carboxílico
SMILES OC(=O)[C@@H]1CC(=O)c2ccccc2C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (2S)-1,2,3,4-Tetrahydro-4-oxo-2-naphthalenecarboxylic Acid
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C11H10O3/c12-10-6-8(11(13)14)5-7-3-1-2-4-9(7)10/h1-4,8H,5-6H2,(H,13,14)/t8-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 190.063