Learn More
(2S)-1-[(1,1-Dimetiletil)amino]-3-[[4-[(2-hidroxietil)amino]-1,2,5-tiadiazol-3-il]oxi]propan-2-ol, Mikromol™
Descripción
(2S)-1-[(1,1-Dimetiletil)amino]-3-[[4-[(2-hidroxietil)amino]-1,2,5-tiadiazol-3-il]oxi]propan-2-ol
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (2S)-1-[(1,1-Dimethylethyl)amino]-3-[[4-[(2-hydroxyethyl)amino]-1,2,5-thiadiazol-3-yl]oxy]propan-2-ol |
| CAS | 75014-26-5 |
| Nombres de analitos o componentes | (2S)-1-[(1,1-Dimethylethyl)amino]-3-[[4-[(2-hydroxyethyl)amino]-1,2,5-thiadiazol-3-yl]oxy]propan-2-ol |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C11 H22 N4 O3 S |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | 2-Propanol, 1-[(1,1-dimethylethyl)amino]-3-[[4-[(2-hydroxyethyl)amino]-1,2,5-thiadiazol-3-yl]oxy]-, (S)- (9CI), 1,2,5-Thiadiazole, 2-propanol deriv., (S)-1-[(1,1-dimethylethyl)amino]-3-[[4-[(2-hydroxyethyl)amino]-1,2,5-thiadiazol-3-yl]oxy]-2-propanol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H22N4O3S/c1-11(2,3)13-6-8(17)7-18-10-9(12-4-5-16)14-19-15-10/h8,13,16-17H,4-7H2,1-3H3,(H,12,14)/t8-/m0/s1 |
| SMILES | CC(C)(C)NC[C@H](O)COc1nsnc1NCCO |
| Nombre IUPAC | (2S)-1-(terc-butilamino)-3-[[4-(2-hidroxietilamino)-1,2,5-tiadiazol-3-il]oxi]propan-2-ol |
| Mostrar más |