Learn More
(2RS)-valganciclovir-d8 HCl (L-valina-d8), CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Valganciclovir-d8 |
| CAS | 1132088-63-1 |
| Fórmula molecular | C14 D8 H14 N6 O5 |
| Cantidad | 0.005 g |
| Sinónimo | L-Valine-2,3,4,4,4,4',4',4'-d8, 2-[(2-amino-1,6-dihydro-6-oxo-9 H-purin-9-yl)methoxy]-3-hydroxypropyl ester (ACI), L-Valine-2,3,4,4,4,4',4',4'-d8 2-[(2-amino-1,6-dihydro-6-oxo-9 H-purin-9-yl)methoxy]-3-hydroxypropyl ester (ACI), Valganciclovir-d8, Valganciclovir-D8 (valine-D8), L-Valine-d8 2-[(2-amino-1,6-dihydro-6-oxo-9 H-purin-9-yl)methoxy]-3-hydroxypropyl ester, 2-[(2-Amino-6-oxo-1 H-purin-9(6 H)-yl)methoxy]-3-hydroxypropyl (2 S)-2-amino-3-(methyl-d3)butanoate-2,3,4,4,4-d5 |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C14H22N6O5/c1-7(2)9(15)13(23)24-4-8(3-21)25-6-20-5-17-10-11(20)18-14(16)19-12(10)22/h5,7-9,21 H,3-4,6,15H2,1-2H3,(H3,16,18,19,22)/t8?,9-/m0/s1/i1D3,2D3,7 D,9 D |
| SMILES | [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])(C([2 H])([2 H])[2 H])[C@]([2 H])(N)C(=O)OCC(CO)OCn1cnc2C(=O)N=C(N)Nc12 |
| Nombre IUPAC | [2-[(2-amino-6-oxo-3 H-purin-9-il)metoxi]-3-hidroxipropil] (2 S)-2-amino-2,3,4,4,4-pentadeuterio-3-(trideuteriometil)butanoato |
| Peso molecular (g/mol) | 362.411 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 362.2154 g/mol |
| Mostrar más |