Learn More
Clorhidrato de ácido (2RS)-fenil-[(2RS)-piperidin-2-il]acético, Mikromol
Código de producto. 30461995
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
30461995 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30461995 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM1031.020025
Descubra Mikromol: su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Clorhidrato de ácido (2RS)-fenil-[(2RS)-piperidin-2-il]acético, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (2RS)-Phenyl-[(2RS)-piperidin-2-yl]acetic Acid Hydrochloride
CAS 1382859-13-3
Nombres de analitos o componentes (2RS)-Phenyl-[(2RS)-piperidin-2-yl]acetic Acid Hydrochloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C13 H17 N O2 . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 2-Piperidineacetic acid, α-phenyl-, hydrochloride (1:1), (αR,2R)-rel-, rel-(αR,2R)-α-Phenyl-2-piperidineacetic acid hydrochloride, (R*,R*)-α-Phenyl-2-piperidineacetic acid hydrochloride, DL-threo-Ritalinic acid hydrochloride, (2RS)-Phenyl-[(2RS)-piperidin
Fórmula InChI InChI=1S/C13H17NO2.ClH/c15-13(16)12(10-6-2-1-3-7-10)11-8-4-5-9-14-11;/h1-3,6-7,11-12,14H,4-5,8-9H2,(H,15,16);1H/t11-,12-;/m1./s1
Tipo de solución Neat
SMILES Cl.OC(=O)[C@@H]([C@H]1CCCCN1)c2ccccc2
Nombre IUPAC ácido (2R)-2-fenil-2-[(2R)-piperidin-2-il]acético;clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 255.74
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 255.103 g/mol