Learn More
Clorhidrato de (2RS)-N-metil-2-(10H-fenotiazin-10-il)propan-1-amina (clorhidrato de norisoprometazina), Mikromol™
Código de producto. 30052324
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30052324 100 mg 100 miligramos
30051216 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30052324 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0412.06
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Clorhidrato de (2RS)-N-metil-2-(10H-fenotiazin-10-il)propan-1-amina (clorhidrato de norisoprometazina)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Norisopromethazine Hydrochloride
CAS 2726492-60-8
Nombres de analitos o componentes Norisopromethazine Hydrochloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C16 H18 N2 S . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo (2RS)-N-Methyl-2-(10H-phenothiazin-10-yl)propan-1-amine Hydrochloride, Norisopromethazine Hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C16H18N2S.ClH/c1-12(11-17-2)18-13-7-3-5-9-15(13)19-16-10-6-4-8-14(16)18;/h3-10,12,17H,11H2,1-2H3;1H
SMILES Cl.CNCC(C)N1c2ccccc2Sc3ccccc13
Nombre IUPAC N-metil-2-fenotiazin-10-ilpropan-1-amina;clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 306.85
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 306.0957 g/mol