Learn More
Clorhidrato de (2RS)-N-metil-1-(10H-fenotiazin-10-il)propan-2-amina (clorhidrato de norprometazina), Mikromol™
Código de producto. 17962966
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
17962966 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 17962966 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0412.03
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Clorhidrato de (2RS)-N-metil-1-(10H-fenotiazin-10-il)propan-2-amina (clorhidrato de norprometazina)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (2RS)-N-Methyl-1-(10H-phenothiazin-10-yl)propan-2-amine Hydrochloride (Norpromethazine Hydrochloride)
CAS 60113-77-1
Nombres de analitos o componentes (2RS)-N-Methyl-1-(10H-phenothiazin-10-yl)propan-2-amine Hydrochloride (Norpromethazine Hydrochloride)
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C16 H18 N2 S . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Promethazine Hydrochloride Imp. C (EP), Promethazine Imp. C (EP), (2RS)-N-Methyl-1-(10H-phenothiazin-10-yl)propan-2-amine Hydrochloride, Promethazine Hydrochloride Imp. C (EP) as Hydrochloride, Norpromethazine Hydrochloride, 10H-Phenothiazine-10-ethanamine, N,alpha-dimethyl-, hydrochloride (1:1), 10H-Phenothiazine-10-ethanamine, N,alpha-dimethyl-, monohydrochloride (9CI), Promethazine Hydrochloride Impurity C as Hydrochloride, Promethazine Impurity C as Hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C16H18N2S.ClH/c1-12(17-2)11-18-13-7-3-5-9-15(13)19-16-10-6-4-8-14(16)18;/h3-10,12,17H,11H2,1-2H3;1H
SMILES Cl.CNC(C)CN1c2ccccc2Sc3ccccc13
Nombre IUPAC N-metil-1-fenotiazin-10-ilpropan-2-amina;clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 306.85
Cantidad 50 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 306.0957 g/mol