Learn More
(2RS)-N-(4-metilfenil)-2-(propilamino)propanamida, Mikromol™
Código de producto. 17933046
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
17933046 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 17933046 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0563.080025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
(2RS)-N-(4-metilfenil)-2-(propilamino)propanamida
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Nombre del producto químico o material (RS)-N-(4-methylphenyl)-2-(propylamino)propanamide
CAS 744961-76-0
Nombres de analitos o componentes (RS)-N-(4-methylphenyl)-2-(propylamino)propanamide
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C13 H20 N2 O
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo 2-(Propylamino)-p-propionotoluidide, (RS)-N-(4-Methylphenyl)-2-(propylamino)propanamide, Prilocaine Related Compound B, Prilocaine Hydrochloride Impurity E, Prilocaine Impurity E
Fórmula InChI InChI=1S/C13H20N2O/c1-4-9-14-11(3)13(16)15-12-7-5-10(2)6-8-12/h5-8,11,14H,4,9H2,1-3H3,(H,15,16)
SMILES O=C(NC1=CC=C(C=C1)C)C(NCCC)C
Nombre IUPAC N-(4-metilfenil)-2-(propilamino)propanamida
Peso molecular (g/mol) 220.31
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 220.1576 g/mol
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.