Learn More
(2RS)-N-[4-ciano-3-(trifluorometil)fenil]-3-[(4-fluorofenil)sulfanil]-2-hidroxi-2-metilpropanamida, Mikromol™
Código de producto. 30461527
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30461527 4 x 25 mg 100 miligramos
30051268 25 mg 25 miligramos
30050167 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30461527 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0894.1200254AMP
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
(2RS)-N-[4-ciano-3-(trifluorometil)fenil]-3-[(4-fluorofenil)sulfanil]-2-hidroxi-2-metilpropanamida, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (2RS)-N-[4-Cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl]-3-[(4-fluorophenyl)sulfanyl]-2-hydroxy-2-methylpropanamide
CAS 90356-78-8
Nombres de analitos o componentes (2RS)-N-[4-Cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl]-3-[(4-fluorophenyl)sulfanyl]-2-hydroxy-2-methylpropanamide
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C18 H14 F4 N2 O2 S
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo N-[4-Cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl]-3-[(4-fluorophenyl)thio]-2-hydroxy-2-methylpropanamide, N-[4-Cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl]-3-(4-fluorophenylsulfanyl)-2-hydroxy-2-methylpropionamide, Bicalutamide Imp. J (EP), Propanamide, N-[4-cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl]-3-[(4-fluorophenyl)thio]-2-hydroxy-2-methyl-, (+/-)-, Bicalutamide Impurity J
Fórmula InChI InChI=1S/C18H14F4N2O2S/c1-17(26,10-27-14-6-3-12(19)4-7-14)16(25)24-13-5-2-11(9-23)15(8-13)18(20,21)22/h2-8,26H,10H2,1H3,(H,24,25)
Tipo de solución Neat
SMILES CC(O)(CSc1ccc(F)cc1)C(=O)Nc2ccc(C#N)c(c2)C(F)(F)F
Nombre IUPAC N-[4-ciano-3-(trifluorometil)fenil]-3-(4-fluorofenil)sulfanil-2-hidroxi-2-metilpropanamida
Peso molecular (g/mol) 398.37
Cantidad 4 x 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 398.0712 g/mol