Learn More
(2RS)-N-[4-ciano-3-(trifluorometil)fenil]-3-[(2-fluorofenil)sulfonil]-2-hidroxi-2-metilpropanamida, Mikromol™
Descripción
(2RS)-N-[4-ciano-3-(trifluorometil)fenil]-3-[(2-fluorofenil)sulfonil]-2-hidroxi-2-metilpropanamida
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (2RS)-N-[4-Cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl]-3-[(2-fluorophenyl)sulfonyl]-2-hydroxy-2-methylpropanamide |
| CAS | 1159977-36-2 |
| Nombres de analitos o componentes | (2RS)-N-[4-Cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl]-3-[(2-fluorophenyl)sulfonyl]-2-hydroxy-2-methylpropanamide |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C18 H14 F4 N2 O4 S |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Propanamide, N-[4-cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl]-3-[(2-fluorophenyl)sulfonyl]-2-hydroxy-2-methyl-, N-[4-Cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl]-3-[(2-fluorophenyl)sulfonyl]-2-hydroxy-2-methylpropanamide, 2-Fluoro-4-desfluoro Bicalutamide, 2-Fluoro-4-desfluoro Bicalutamide, Bicalutamide Impurity B |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H14F4N2O4S/c1-17(26,10-29(27,28)15-5-3-2-4-14(15)19)16(25)24-12-7-6-11(9-23)13(8-12)18(20,21)22/h2-8,26H,10H2,1H3,(H,24,25) |
| SMILES | CC(O)(CS(=O)(=O)c1ccccc1F)C(=O)Nc2ccc(C#N)c(c2)C(F)(F)F |
| Nombre IUPAC | N-[4-ciano-3-(trifluorometil)fenil]-3-(2-fluorofenil)sulfonil-2-hidroxi-2-metilpropanamida |
| Mostrar más |