Learn More
(2RS)-6-metilhept-5-en-2-amina, Mikromol™
Descripción
(2RS)-6-metilhept-5-en-2-amina
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 6-methylhept-5-en-2-amine |
| CAS | 22462-79-9 |
| Nombres de analitos o componentes | 6-methylhept-5-en-2-amine |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C8 H17 N |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Heptaminol Hydrochloride Imp. A (EP), Heptaminol Imp. A (EP), 6-Methyl-5-hepten-2-amine, 4-Hexenylamine, 1,5-dimethyl- (6CI,8CI), (1,5-Dimethyl-4-hexenyl)amine, 6-Methyl-5-Hepten-2-amine, Heptaminol Hydrochloride Impurity A, Heptaminol Impurity A |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H17N/c1-7(2)5-4-6-8(3)9/h5,8H,4,6,9H2,1-3H3 |
| SMILES | CC(N)CCC=C(C)C |
| Nombre IUPAC | 6-metilhept-5-en-2-amina |
| Mostrar más |